Learn More
Clorhidrato de 4-aminocatecol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminocatechol Hydrochloride |
| CAS | 4956-56-3 |
| Fórmula molecular | C6H7NO2 • (HCl) |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO2.ClH/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4;/h1-3,8-9H,7H2;1H |
| SMILES | OC1=C(O)C=CC(N)=C1.Cl |
| Nombre IUPAC | 4-aminobenceno-1,2-diol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 125.133646 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0244 |