Learn More
Ácido 4-aminocarmínico, > 85%, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminocarminic acid |
| CAS | 407626-19-1 |
| Fórmula molecular | C22 H21 N O12 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-Aminocarminic Acid, 5-Amino-7-β-D-glucopyranosyl-9,10-dihydro-3,6,8-trihydroxy-1-methyl-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, 4-Aminocarminic acid, 7-C-α-D-Glucopyranoside of 5-aminokermesic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H21NO12/c1-4-8-5(2-6(25)9(4)22(33)34)14(26)10-11(16(8)28)17(29)12(18(30)13(10)23)21-20(32)19(31)15(27)7(3-24)35-21/h2,7,15,19-21,24-25,27,29-32H,3,23H2,1H3,(H,33,34)/t7-,15-,19+,20-,21+/m1/s1 |
| SMILES | Cc1c(C(=O)O)c(O)cc2C(=O)c3c(N)c(O)c([C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c(O)c3C(=O)c12 |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-amino-3,6,8-trihidroxi-1-metil-9,10-dioxo-7-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]antraceno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 491.402 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 491.106 |