Learn More
Ácido 4-aminobutirico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10518470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10518470 500 g Frasco de plástico 500 g
10775931 25 g Frasco de plástico 25 g
10244030 100 g Frasco de plástico 100 g
15129153 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10518470 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103285000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00€
    174.65€ / 500 g
    Ahorro 19.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-07-2026
Añadir a la cesta
El ácido 4-aminobutírico, +99 %, n.º de CAS 56-12-2, también conocido como ácido γ-aminobutírico, es un aminoácido que muestra actividades inhibidoras contra neurotransmisores, incluyendo GABA.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El ácido 4-aminobutírico es un γ-aminoácido y un ácido monocarboxílico derivados del ácido butírico
•Es un aminoácido que muestra actividades inhibidoras contra neurotransmisores, incluyendo GABA, y actúa al unir el receptor GABA-A e inhibir la actividad de las neuronas receptoras de señales
•Este compuesto, convertido a partir del glutamato neurotransmisor, es esencial para regular la excitabilidad neuronal
•Se une a los receptores GABA-A y GABA-B, lo que provoca la apertura del canal de iones, la hiperpolarización y, finalmente, la inhibición de la neurotransmisión
Aplicaciones
• El ácido 4-aminobutírico se ha utilizado en la preparación del conjugado de GABA–BSA (seroalbúmina bovino)–GA (glutaraldehído), que se utiliza como control para experimentos inmunohistoquímicos
•Se utiliza in vivo para detectar neurotransmisores GABA mediante espectroscopías de resonancia magnética
•Este compuesto aumenta la producción de ácidos grasos de cadena corta y disminuye los valores de pH en el colon de ratón
• Algunos experimentos in vivo, con ratas, ratones y cerdos, demostraron que el ácido 4-aminobutírico puede modular la secreción de líquido intestinal, el flujo sanguíneo y la ulceración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-12-2
Fórmula molecular C4H9NO2
Peso molecular (g/mol) 103.12
Número MDL MFCD00008226
Clave InChI BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminobutyric acid, gaba, gamma-aminobutyric acid, piperidic acid, piperidinic acid, aminalon, gaballon, gammalon, mielogen, butanoic acid, 4-amino
PubChem CID 119
ChEBI CHEBI:16865
Nombre IUPAC Ácido 4-aminobutanoico
SMILES C(CC(=O)O)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobutyric acid
Punto de fusión 197°C to 204°C
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Pérdida por secado 0.5% max.
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2N(CH2)3CO2H
Beilstein 04,413
Índice Merck 15,425
Transmitancia 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Información de solubilidad Solubility in water: very soluble. Other solubilities: slightly soluble in common solvents
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo cristalino