Learn More
Ácido 4-aminobutírico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478843 2500 g 2500 g
11458843 100 g 100 g
11468843 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478843 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11016.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56-12-2 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
In the production of polymers, food additives, and pharmaceuticals. Acrylic acid and methacrylic acids are well known precursors of polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
En la producción de polímeros, aditivos alimentarios y productos farmacéuticos. El ácido acrílico y los ácidos metacrílicos son precursores bien conocidos de los polímeros.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-12-2
Fórmula molecular C4H9NO2
Peso molecular (g/mol) 103.121
Número MDL MFCD00008226
Clave InChI BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminobutyric acid, gaba, gamma-aminobutyric acid, piperidic acid, piperidinic acid, aminalon, gaballon, gammalon, mielogen, butanoic acid, 4-amino
PubChem CID 119
ChEBI CHEBI:16865
Nombre IUPAC Ácido 4-aminobutanoico
SMILES C(CC(=O)O)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobutyric acid
Punto de fusión ∼195°C (decomposition)
Fórmula lineal H2N(CH2)3CO2H
Beilstein 906818
Índice Merck 14,430
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 2500 g
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 97%