Learn More
Ácido 4-aminobutírico-4,4-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminobutanoic Acid 4,4-D2 |
| CAS | 107022-06-0 |
| Fórmula molecular | C4 D2 H7 N O2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Butanoic-4,4-d2 acid, 4-amino-, 4-Aminobutanoic-4,4-d2 acid, γ-Aminobutyric acid-d2, 4-Aminobutyric acid-d2, 4-Aminobutyric-4,4-d2 Acid, 4-Aminobutanoic acid-d2, 4-Amino-4,4-dideuteriobutanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(N)CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-amino-4,4-dideuteriobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 105.1321 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.0759 g/mol |
| Mostrar más |