Learn More
Ácido 4-aminobutírico-2,2-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminobutyric acid 2,2-d2 |
| CAS | 67910-98-9 |
| Fórmula molecular | C4H7D2NO2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-Aminobutyric-2,2-d2 Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i2D2 |
| SMILES | NCCC([2H])(C(O)=O)[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-aminobutanoico-2,2-d2 |
| Peso molecular (g/mol) | 105.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.08 |