Learn More
Ácido 4-aminobutírico-2,2,3,3,4,4-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | gamma-Aminobutyric Acid-d6 |
| CAS | 70607-85-1 |
| Fórmula molecular | C4H3D6NO2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 4-Aminobutanoic-2,2,3,3,4,4-d6 Acid, 4-Aminobutanoic αcid-d6, 3-Carboxypropylamine-d6, 4-Aminobutyric Acid-d6, Aminalon-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i1D2,2D2,3D2 |
| SMILES | C(CC(=O)O)CN |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-amino-2,2,3,3,4,4-hexadeuteriobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 109.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.101 g/mol |
| Mostrar más |