Learn More
4-Aminobutiraldehído dimetil acetal, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484517 25 g 25 g
11474517 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21072.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19060-15-2 | C6H16NO2 | 134.20 g/mol
4-Aminobutyraldehyde dimethyl acetal acts as an intermediate in organic synthesis. It is used in the preparation of pineal hormone melatonin by reaction with 4-methoxyphenylhydrazine hydrochloride and acetic anhydride. Further, it is also used in the preparation of ficuseptine, juliprosine, and juliprosopine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-aminobutiraldehído dimetil acetal actúa como intermediario en la síntesis orgánica. Se utiliza en la preparación de la hormona pineal melatonina por reacción con el clorhidrato de 4-metoxifenilhidracina y anhídrido acético. Además, también se utiliza en la preparación de ficuseptina, juliprosina y juliprosopina.
Solubilidad
Miscible con benceno.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con ácidos, cloruros ácido, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19060-15-2
Fórmula molecular C6H16NO2
Peso molecular (g/mol) 134.20
Número MDL MFCD00189373
Clave InChI TYVAXMOICMBSMT-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 4-aminobutyraldehyde dimethyl acetal, 4,4-dimethoxybutylamine, 4,4-dimethoxy-1-butanamine, 4-aminobutyraldehyde dimethylacetal, acmc-1bqj6, 4-aminobutyraldehyde dimethyl, 1-amino-4,4-dimethoxybutane, cs-waa0041, tyvaxmoicmbsmt-uhfffaoysa, 4-aminobutyraldehydedimethylacetal
PubChem CID 5463803
SMILES COC(CCC[NH3+])OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobutyraldehyde dimethyl acetal
Punto de ebullición 85°C (22 mmHg)
Temperatura de inflamación 59°C (138°F)
Fórmula lineal H2N(CH2)3CH(OCH3)2
Índice de refracción 1.43
Cantidad 25 g
Número UN UN2734
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with benzene.
Nombre IUPAC 4,4-Dimetoxibutan-1-amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.19
Porcentaje de pureza ≥98%