Learn More
4-Aminobutiraldehído dietil acetal, TRC
Código de producto. 30324761
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324761 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30324761 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6030332.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobutyraldehyde Diethyl Acetal
CAS 6346-09-4
Fórmula molecular C8H19NO2
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H19NO2/c1-3-10-8(11-4-2)6-5-7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3
SMILES CCOC(CCCN)OCC
Nombre IUPAC 4,4-dietoxibutan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 161.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.1416