Learn More
4-Aminobutiraldehído dietil acetal, 95%
Código de producto. 10700605 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10700605 100 g Frasco de vidrio 100 g
10229803 1 g Frasco de vidrio 1 g
10523145 5 g Frasco de vidrio 5 g
10190153 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10700605 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103261000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6346-09-4 | C8H19NO2| 161,24 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6346-09-4
Fórmula molecular C8H19NO2
Peso molecular (g/mol) 161.24
Número MDL MFCD00008227
Clave InChI GFLPSABXBDCMCN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 4,4-dietoxibutan-1-amina
SMILES CCOC(CCCN)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
Color Incolora
Densidad 0.9000g/mL
Punto de ebullición 196.0°C
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2N(CH2)3CH(OC2H5)2
Índice de refracción 1.4270 to 1.4290
Cantidad 100 g
Beilstein 04,319
Gravedad específica 0.9
Sinónimo 2-chloro-5-aminophenol, 4-chloro-3-hydroxyaniline, phenol, 5-amino-2-chloro, 5-amino-2-chloro-phenol, 3-amino-6-chlorophenol, pubchem21902, 3-hydroxy-4-chloroaniline, 4-chloro-3-hydroxy aniline, acmc-1b64d, ksc494c4r
Información de solubilidad Solubility in water: miscible.
PubChem CID 80676
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.24
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación