Learn More
Éster terc-butílico del ácido 4-aminobutilcarbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminobutylcarbamic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 68076-36-8 |
| Fórmula molecular | C9H20N2O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | N-(4-Aminobutyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester (4-Aminobutyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1,1-Dimethylethyl (4-aminobutyl)carbamate, 1-Amino-4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]butane, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-aminobutane, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)butylamine, 4-Aminobutylcarbamic Acid tert-Butyl Ester, 4-Aminobutylcarbamic Acid tert-Butyl Ester, 4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-1-butylamine, N-(4-Aminobutyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, N-(4-Aminobutyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-Butanediamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)putrescine, N-Boc-butane-1,4-Diamine, N-tert-Butoxycarbonyl-1,4-diaminobutane, tert-Butyl 4-Aminobutylcarbamate, tert-Butyl N-(4-aminobutyl)carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H20N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-5-4-6-10/h4-7,10H2,1-3H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCN |
| Nombre IUPAC | tert-butil N-(4-aminobutil)carbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 188.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.1525 |