Learn More
4-aminobifenilo, TRC
Código de producto. 17997079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17997079 5 g 5 g
17939289 1 g 1 g
17928899 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17997079 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6017815G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-67-1
Fórmula molecular C12 H11 N
Peso molecular (g/mol) 169.22
Sinónimo 4-Biphenylamine (8CI), (1,1'-Biphenyl-4-yl)amine, 4-Amino-1,1'-biphenyl, 4-Aminobiphenyl, 4-Aminodiphenyl, 4-Biphenylylamine, 4-Phenylaniline, 4-Phenylbenzenamine, NSC 7660, Xenylamine, p-Aminobiphenyl, p-Aminodiphenyl, p-Aminophenyl benzene, p-Biphenylamine, p-Phenylaniline, p-Xenylamine
Nombre IUPAC 4-fenilanilina
SMILES Nc1ccc(cc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobiphenyl
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,13H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0891