Learn More
4-aminobifenil-d9, TRC
Código de producto. 30317194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
30317194 2 mg 2 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30317194 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6017972MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobiphenyl D9
CAS 344298-96-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 2H9 H2 N
Cantidad 2 mg
Sinónimo [1,1'-Biphenyl-2,2',3,3',4',5,5',6,6'-d9]-4-amine (9CI), 4-Aminobiphenyl D9
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,13H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c2[2H]
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)anilina
Peso molecular (g/mol) 178.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1456
Porcentaje de pureza >95