Learn More
4-Aminobifenil beta-D-Glucuronida Sal de Sodio (>85%), TRC
Código de producto. 30133649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133649 10 mg 10 miligramos
30010143 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133649 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60179010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116490-30-3
Fórmula molecular C18 H18 N Na O6
Peso molecular (g/mol) 367.33
Sinónimo 1-([1,1'-Biphenyl]-4-ylamino)-1-deoxy-β-D-glucopyranuronic Acid Sodium Salt;
Nombre IUPAC sodio; (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(4-fenililino)tetrahidropiran-2-carboxilato
SMILES [Na+].O[C@H]1[C@H](Nc2ccc(cc2)c3ccccc3)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobiphenyl beta-D-Glucuronide Sodium Salt
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19NO6.Na/c20-13-14(21)16(18(23)24)25-17(15(13)22)19-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10;/h1-9,13-17,19-22H,(H,23,24);/q;+1/p-1/t13-,14-,15+,16-,17+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.1032