Learn More
4-Aminobifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461658 1 g 1 g
15471658 5 g 5 g
15481658 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15461658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55424.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 92-67-1 | C12H11N | 169.227 g/mol
It is used to manufacture azo dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para fabricar colorantes azoicos.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, DMSO y metanol.
Notas
Almacenar a -20 °C. Evitar el calor y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-67-1
Fórmula molecular C12H11N
Peso molecular (g/mol) 169.227
Número MDL MFCD00007879
Clave InChI DMVOXQPQNTYEKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminobiphenyl, 4-aminodiphenyl, 4-biphenylamine, biphenyl-4-ylamine, 1,1'-biphenyl-4-amine, biphenyl-4-amine, xenylamine, 4-biphenylylamine, p-phenylaniline, p-aminobiphenyl
PubChem CID 7102
ChEBI CHEBI:1784
Nombre IUPAC 4-fenilanilina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobiphenyl
Punto de fusión 52°C to 54°C
Punto de ebullición 191°C (15 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN3077
Beilstein 386533
Índice Merck 14,1235
Información de solubilidad Soluble in Dichloromethane,DMSO and Methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.23
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminobiphenyl
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminobipheny