Learn More
Cianuro de 4-aminobencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10010560 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10010560 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 10010560 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103210100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzyl cyanide
Nombre de nota 99%
CAS 3544-25-0
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 42.0°C to 46.0°C
Color Amarillo a marrón
Punto de ebullición 312.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H8N2
Fórmula lineal H2NC6H4CH2CN
Número MDL MFCD00007912
Cantidad 10 g
Beilstein 14, 457
Sinónimo 4-aminobenzyl cyanide, 4-aminophenylacetonitrile, 2-4-aminophenyl acetonitrile, 4-aminophenyl acetonitrile, p-aminobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-amino, 4-aminobenzylcyanide, 4-amino-phenyl-acetonitrile, 2-4-aminophenyl ethanenitrile, 4-aminobenzyl
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,organic solvents,slightly soluble in cs2
Clave InChI YCWRFIYBUQBHJI-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(CC#N)C=C1
Nombre IUPAC 2-(4-aminofenil)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 132.17
PubChem CID 77000
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminobenzyl cyanide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.