Learn More
Alcohol 4-Aminobencelílico, TRC
Código de producto. 30009115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30009115 5 g 5 g
30006970 1 g 1 g
30004762 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30009115 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCA5871055G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 623-04-1
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.15
Sinónimo Tetracaine Impurity 3
Nombre IUPAC (4-aminofenil)metanol
SMILES Nc1ccc(CO)cc1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzyl Alcohol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5,8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.0684