Learn More
Alcohol 4-Aminobencelílico, TRC
Código de producto. 30006970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006970 1 g 1 g
30009115 5 g 5 g
30004762 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006970 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5871051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-04-1
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.15
Sinónimo Tetracaine Impurity 3
Nombre IUPAC (4-aminofenil)metanol
SMILES Nc1ccc(CO)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzyl Alcohol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5,8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.0684