Learn More
Alcohol 4-aminobencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10663373 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10663373 50 g Frasco de vidrio 50 g
10048611 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10663373 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 348240500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 623-04-1 | C7H9NO | 123.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 623-04-1
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.16
Número MDL MFCD00014782
Clave InChI AXKGIPZJYUNAIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminobenzyl alcohol, 4-aminophenyl methanol, 4-aminobenzylalcohol, 4-hydroxymethyl aniline, p-aminobenzyl alcohol, p-aminobenzylalcohol, benzenemethanol, 4-amino, benzyl alcohol, p-amino, 4-amino-benzylalcohol, pubchem7480
PubChem CID 69331
Nombre IUPAC (4-aminofenil)metanol
SMILES NC1=CC=C(CO)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzyl alcohol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 60.0°C to 63.0°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Aminobenzyl alcohol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.