Learn More
Alcohol 4-aminobencílico, 98 %
Código de producto. 11468096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468096 100 g 100 g
11448096 5 g 5 g
11458096 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14130.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 623-04-1 | C7H9NO | 123,16 g/mol
El alcohol 4-aminobencílico se utiliza en la síntesis del éster 4-{N-[1-(4,4-dimetil-2,6-dioxociclohexilideno)-3-metilbutilamino}bencílico. También se utiliza como intermedio en síntesis orgánica y productos farmacéuticos.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El alcohol 4-aminobencílico se usa en la síntesis de éster 4-{N-[1-(4,4-dimetil-2,6-dioxociclohexilideno)-3-metilbutilamino}bencílico. También se utiliza como intermediario en síntesis orgánica y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter y benceno. Parcialmente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire y la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-04-1
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.16
Número MDL MFCD00014782
Clave InChI AXKGIPZJYUNAIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminobenzyl alcohol, 4-aminophenyl methanol, 4-aminobenzylalcohol, 4-hydroxymethyl aniline, p-aminobenzyl alcohol, p-aminobenzylalcohol, benzenemethanol, 4-amino, benzyl alcohol, p-amino, 4-amino-benzylalcohol, pubchem7480
PubChem CID 69331
Nombre IUPAC (4-aminofenil)metanol
SMILES NC1=CC=C(CO)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzyl alcohol
Punto de fusión 59°C to 63°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2078680
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether and benzene. Partially soluble aq. soln..
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.16
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación