Learn More
4-Aminobencil 1-Tio-Beta-D-galactopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminobenzyl 1-Thio-beta-D-galactopryranoside |
| CAS | 35785-20-7 |
| Fórmula molecular | C13 H19 N O5 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19NO5S/c14-8-3-1-7(2-4-8)6-20-13-12(18)11(17)10(16)9(5-15)19-13/h1-4,9-13,15-18H,5-6,14H2/t9-,10+,11+,12-,13+/m1/s1 |
| SMILES | Nc1ccc(CS[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc1 |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(4-aminofenil)metilsulfanil]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 301.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.0984 |