Learn More
(4-Aminobenzoil)hidracida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10068621 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10068621 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10068621 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103200050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.30€
    22.65€ / 5 g
    Ahorro 2.65€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5351-17-7 | C7H9N3O | 151.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Aminobenzoyl)hydrazide
Nombre de nota 95%
CAS 5351-17-7
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 224.0°C to 228.0°C
Color Beige o blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H9N3O
Fórmula lineal H2NC6H4CONHNH2
Número MDL MFCD00007606
Cantidad 5 g
Beilstein 14, I, 570
Sinónimo 4-aminobenzhydrazide, amben hydrazide, p-aminobenzhydrazide, 4-aminobenzoic acid hydrazide, aminostimil, 4-aminobenzoylhydrazine, p-aminobenzoic acid hydrazide, p-aminobenzoyl hydrazide, benzoic acid, 4-amino-, hydrazide, p-aminobenzoic hydrazide
Clave InChI WPBZMCGPFHZRHJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)N
Nombre IUPAC 4-aminobenzohidracida
Peso molecular (g/mol) 151.17
PubChem CID 21450
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Cristales o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (4-Aminobenzoyl)hydrazide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2