Learn More
4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10377350 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10377350 5 g Glass bottle 5 g
10194090 1 g Glass bottle 1 g
10295840 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10377350 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174180050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 90774-69-9
Fórmula molecular C7H7ClF3N
Peso molecular (g/mol) 197.585
Número MDL MFCD00007897
Clave InChI CZGDYZDUMJDQSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminobenzotrifluoride hydrochloride, 4-trifluoromethyl aniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl anilinium chloride, p-trifluoromethylaniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl phenylamine, chloride, pubchem2816, 4-aminobenzotrifluoride, hydrochloride, 4-trifluoromethylaniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl aniline;hydrochloride, a,a,a-trifluoro-p-toluidine hydrochloride
PubChem CID 2723961
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)anilina; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal H2NC6H4CF3·HCl
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.59
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Granular Powder