Learn More
4-Aminobenzotrifluoruro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15710839 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15710839 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10256690 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15710839 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 208910500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 455-14-1 | C7H6F3N | 161.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 455-14-1
Fórmula molecular C7H6F3N
Peso molecular (g/mol) 161.13
Número MDL MFCD00064396
Clave InChI ODGIMMLDVSWADK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl aniline, 4-aminobenzotrifluoride, p-aminobenzotrifluoride, p-trifluoromethylaniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl benzenamine, p-trifluoromethyl aniline, aniline, p-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluidine, a,a,a-trifluoro-p-toluidine
PubChem CID 9964
ChEBI CHEBI:40750
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzotrifluoride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 5.0°C to 8.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2960g/mL
Punto de ebullición 83.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4CF3
Índice de refracción 1.4830 to 1.4850
Cantidad 50 mL
Beilstein 12, III, 2151
Gravedad específica 1.296
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ether,methanol,ethanol and,aromatics
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido