Learn More
4-aminobenzofenona, TRC
Código de producto. 30314462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314462 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30314462 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA29355510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzophenone
CAS 1137-41-3
Fórmula molecular C13H11NO
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,14H2
SMILES Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC (4-aminophenyl)-phenylmethanone
Peso molecular (g/mol) 197.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0841