Learn More
4-Aminobenzofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Aminobenzophenone is associated with 4-benzoylpyridine and it is used as a frequency doubler for semiconductor lasers. It is used in the preparation of 1-[4-[N,N-bis(trimethylsilyl)amino]phenyl]-1-phenylethylene. It is used as a precursor to prepare 1,2,3-triazoles, pyrimidotriazoles, benzothiazole and pyrimidinone derivatives. It is involved in the formation of coordination complexes with chromium(III).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 4-aminobenzofenona se asocia con 4-benzoilpiridina y se utiliza como doblador de frecuencia en los láseres semiconductores. Se utiliza en la preparación de 1-[4-[N,N-bis(trimetilsilil)amino]fenil]-1-feniletileno. Se emplea como precursor para preparar derivador de 1,2,3-triazol, pirimidotriazol, benzotiazol y pirimidinona. Participa en la formación de complejos de coordinación con cromo(III).
Solubilidad
Soluble en agua fría, alcohol y éter.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Incompatible con ácidos fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminobenzophenone |
| Punto de fusión | 121°C to 124°C |
| Punto de ebullición | 245°C to 247°C (22 mmHg) |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 389292 |
| Información de solubilidad | Soluble in cold water,alcohol and ether. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.24 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Safety and Handling
- 4-Aminobenzophenone
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminobenzophenone