Learn More
4-Aminobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484864 10 g 10 g
11494864 50 g 50 g
11404874 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484864 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13794.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 873-74-5 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
4-Aminobenzonitrile is used as an amino substituted benzonitrile with hypotensive activity and as a radioprotective agent. It is also used as a derivatization reagent in the capillary zone electrophoretic analysis of aldoses, ketoses and uronic acid. Further, it is used in the preparation of methacrylic monomers containing pendant azobenzene structures and polythiophenes containing an azobenzene moiety in the side-chain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-aminobenzonitrilo se utiliza como un amino benzonitrilo sustituido con actividad hipotensiva y como agente radioprotector. También se utiliza como reactivo de derivatización en el análisis electroforético de la zona capilar de aldosas, cetosas y ácido urónico. Además, se utiliza en la preparación de monómeros metacrílicos que contienen estructuras colgantes de azobenceno y politiofenos que contienen una moiedad de azobenceno en la cadena lateral.
Solubilidad
Soluble en acetato de etilo, diclorometano y cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, cloroformatos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873-74-5
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.139
Número MDL MFCD00007821
Clave InChI YBAZINRZQSAIAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyanoaniline, p-aminobenzonitrile, p-cyanoaniline, benzonitrile, 4-amino, aniline, p-cyano, benzonitrile, p-amino, 1-amino-4-cyanobenzene, unii-pb8v69y76t, 4-amino benzonitrile, 4-amino-benzonitrile
PubChem CID 13396
Nombre IUPAC 4-aminobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzonitrile
Punto de fusión 83°C to 87°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3439
Beilstein 774507
Información de solubilidad Soluble in ethyl acetate,dichloromethane and chloroform. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 98%