Learn More
Ácido 4-aminobenzoico, TRC
Código de producto. 30004673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30004673 100 g 100 g
17998694 1 g 1 g
17997844 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004673 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA591500100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-13-0
Fórmula molecular C7 H7 N O2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Sinónimo Benzoic acid, p-amino- (7CI,8CI), 4-Aminobenzoic acid, 4-Aminobenzenecarboxylic acid, 4-Carboxyaniline, 4-Carboxyphenylamine, Actipol, Amben, Aniline-4-carboxylic acid, Anti-Chromotrichia factor, Anticanitic vitamin, Anticantic vitamin, Antichromotrichia factor, Bacterial vitamin H1, Chromotrichia factor, Hachemina, NSC 7627, PAB, PABA, Pabacyd, Pabafilm, Pabamine, Paraminol, Paranate, Romavit, Sunbrella, Trichochromogenic factor, Vitamin BX, Vitamin H', p-Aminobenzenecarboxylic acid, p-Aminobenzoic acid, p-Carboxyaniline, p-Carboxyphenylamine, para-Aminobenzoates
Nombre IUPAC Ácido 4-aminobenzoico
SMILES Nc1ccc(cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vitamin H1 (4-Aminobenzoic acid)
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0477