Learn More
Sal sódica de ácido 4-aminobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415679 25 g 25 g
15425679 100 g 100 g
15435679 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15415679 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63428.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Intermedio farmacéutico
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La sal sódica de ácido 4-aminobenzoico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml).
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 555-06-6
Fórmula molecular C7H6NNaO2
Peso molecular (g/mol) 159.12
Número MDL MFCD00064395
Clave InChI XETSAYZRDCRPJY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 4-aminobenzoate, sodium p-aminobenzoate, 4-aminobenzoic acid sodium salt, sodium aminobenzoate, aminobenzoate sodium, antergyl, pabavit, benzoic acid, 4-amino-, monosodium salt, monosodium 4-aminobenzoate, unii-75ui7quz5j
PubChem CID 517441
Nombre IUPAC sodio;4-aminobenzoato
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)[O-])N.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzoic acid sodium salt
Punto de fusión >300°C
Color Amarillo
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminobenzoic acid sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminobenzoic acidsodium salt