Learn More
4-Aminobenzoic acid (PABA), 98.5 to 101.5% (Dry Basis), Thermo Scientific™
Código de producto. 15895078 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15895078 500 g Frasco de plástico 500 g
15895248 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15805258 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15895078 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J11055.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-13-0
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00007894
Clave InChI ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
PubChem CID 978
ChEBI CHEBI:30753
Nombre IUPAC Ácido 4-aminobenzoico
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzoic acid (PABA)
Punto de fusión ∼187°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Beilstein 471605
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 98.5 to 101.5%
Densidad 1.374
Cantidad 500 g
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino
Sensibilidad Light sensitive
Gravedad específica 1.374