Learn More
Ácido 4-aminobenzoico, Mikromol™
Código de producto. 17987924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17987924 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17987924 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0094.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 4-aminobenzoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vitamin H1 (4-Aminobenzoic acid)
CAS 150-13-0
Nombres de analitos o componentes Vitamin H1 (4-Aminobenzoic acid)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H7 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzylpenicillin Procaine Imp. A (EP), Oxybuprocaine Hydrochloride Imp. A (EP), Oxybuprocaine Imp. A (EP), Tetracaine Hydrochloride Imp. A (EP), Tetracaine Imp. A (EP), 4-Aminobenzoic Acid, 4-Carboxyaniline, 4-Carboxyphenylamine, Actipol, Amben, Aniline-4-carboxylic acid, Anti-Chromotrichia factor, Anticanitic vitamin, Anticantic vitamin, Antichromotrichia factor, Bacterial vitamin H1, Chromotrichia factor, Hachemina, NSC 7627, PAB, PABA, Pabacyd, Pabafilm, Pabamine, Paraminol, Paranate, Romavit, Sunbrella, Trichochromogenic factor, Vitamin BX, Vitamin H', p-Aminobenzoic acid, p-Carboxyaniline, p-Carboxyphenylamine, Benzocaine Impurity G, Benzylpenicillin Procaine Impurity A, Oxybuprocaine Hydrochloride Impurity A, Tetracaine Hydrochloride Impurity A, Oxybuprocaine Impurity A, Tetracaine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
SMILES Nc1ccc(cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-aminobenzoico
Peso molecular (g/mol) 137.14
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 137,0477 g/mol