Learn More
Éster metílico del ácido 4-aminobenzoico, TRC
Código de producto. 30314340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314340 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30314340 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA59150525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-Aminobenzoate
CAS 619-45-4
Fórmula molecular C8 H9 N O2
Cantidad 25 g
Sinónimo Benzoic acid, 4-amino-, methyl ester, Benzoic acid, p-amino-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), (4-(Methoxycarbonyl)phenyl)amine, 4-(Carbomethoxy)aniline, 4-(Methoxycarbonyl)aniline, 4-Aminobenzenecarboxylic acid methyl ester, 4-Aminobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-aminobenzoate, Methyl 4-aminophenylcarboxylate, Methyl aniline-4-carboxylate, Methyl p-aminobenzoate, NSC 3783, p-(Methoxycarbonyl)aniline, p-Aminobenzoic acid methyl ester, p-Carbomethoxyaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,9H2,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC metil 4-aminobenzoato
Peso molecular (g/mol) 151.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633