Learn More
4-Aminobenzoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16491088
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491088 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16491088 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1008
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress 4-Aminobenzoic acid is an intermediate in the synthesis of folate by bacteria, plants, and fungi.
4-Aminobenzoic acid is an intermediate in the synthesis of folate by bacteria, plants, and fungi.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzoic acid
Forma física Solid
CAS 150-13-0
Color Off-White
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H7NO2
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinónimo PABA Vitamin Bx Vitamin H1 p-Aminobenzoic acid
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (729.18 mM) ∣H2O : 4.55 mg/mL (33.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(N)C=C1
Peso molecular (g/mol) 137.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 95.0%