Learn More
Ácido 4-aminobenzoico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10010030 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10010030 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10010030 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/2840/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 150-13-0
Punto de fusión 186°C
Color Amarillo
pH 3.5
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C7H7NO2
Número MDL 7894
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14g/mol
Forma física Sólido en polvo
Nombre del producto
  • 4-Aminobenzoic acid
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.