Learn More
Ácido 4-aminobenzoico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminobenzoic Acid-d4 |
| CAS | 350820-01-8 |
| Fórmula molecular | C7 2H4 H3 N O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-amino-, 4-Aminobenzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-Aminobenzoic-2,3,5,6-D4 acid, 4-Amino-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C(=O)O)c([2H])c([2H])c1N |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-amino-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 141.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.0728 |