Learn More
Ácido 4-aminobenzoico-d4, TRC
Código de producto. 30322586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30322586 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30322586 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5915021MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzoic Acid-d4
CAS 350820-01-8
Fórmula molecular C7 2H4 H3 N O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-amino-, 4-Aminobenzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-Aminobenzoic-2,3,5,6-D4 acid, 4-Amino-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c(C(=O)O)c([2H])c([2H])c1N
Nombre IUPAC Ácido 4-amino-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoico
Peso molecular (g/mol) 141.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.0728
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.