Learn More
Ácido 4-aminobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450553 250 g 250 g
11359429 50 g 50 g
11440553 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450553 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12673.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.25€
    47.65€ / 250 g
    Ahorro 8.60€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 150-13-0 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El ácido 4-aminobenzoico actúa como inhibidor de la secreción del ácido gástrico. Se emplea como intermediario en la síntesis de folato (vitamina BX), colorantes azoicos y agentes de entrecruzamiento. También es útil en el sector biomédico para la preparación de anestésicos locales y ungüentos. Se utiliza ampliamente en las industrias para fabricar productos farmacéuticos, sabores y conservantes. Participa activamente como ingrediente bloqueante de la radiación ultravioleta en los cosméticos de bronceado.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en metanol y éter dietílico.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Incompatible con sales férricas y agentes oxidantes. Puede decolorarse al exponerse a la luz y al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-13-0
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00007894
Clave InChI ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
PubChem CID 978
ChEBI CHEBI:30753
Nombre IUPAC Ácido 4-aminobenzoico
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzoic acid
Punto de fusión ∼187°C (decomposition)
Densidad 1.374
Cantidad 250 g
Beilstein 471605
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,423
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in methanol and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 99%
Nombre del producto
  • 4-Aminobenzoic acid
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Aminobenzoic acid