Learn More
Ácido 4-aminobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10714861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10714861 250 g Frasco de vidrio 250 g
10704861 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10013663 5 kg Tambor de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10714861 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146212500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.70€
    60.65€ / 250 g
    Ahorro 9.05€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 150-13-0 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-13-0
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00007894
Clave InChI ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
PubChem CID 978
ChEBI CHEBI:30753
Nombre IUPAC Ácido 4-aminobenzoico
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzoic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 186.0°C to 189.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4CO2H
Cantidad 250 g
Beilstein 14, 418
Fieser 02,24
Índice Merck 15, 418
Información de solubilidad Solubility in water: 4.7g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in ethyl acetate,slightly soluble in benzene,121g/L etanol- 1g/50mL ether,soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 4-Aminobenzoic acid
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.