Learn More
Éster metílico del ácido 4-aminobenzoico-2,3,5,6-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminobenzoic-2,3,5,6-d4 Acid Methyl Ester |
| CAS | 1080632-96-7 |
| Fórmula molecular | C8H5D4NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-(Carbomethoxy)aniline-2,3,5,6-d4, 4-(Methoxycarbonyl)aniline-2,3,5,6-d4, 4-Aminobenzenecarboxylic-2,3,5,6-d4 Acid Methyl Ester, 4-Aminobenzoic-2,3,5,6-d4 Acid Methyl Ester, Methyl 4-Aminobenzoate-2,3,5,6-d4, Methyl 4-Aminophenylcarboxylate-2,3,5,6-d4, Methyl Aniline-4-carboxylate-2,3,5,6-d4, Methyl p-Aminobenzoate-2,3,5,6-d4, p-(Methoxycarbonyl)aniline-2,3,5,6-d4, p-Aminobenzoic-2,3,5,6-d4 Acid Methyl Ester, p-Carbomethoxyaniline-2,3,5,6-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,9H2,1H3/i2D,3D,4D,5D |
| SMILES | NC1=C([2H])C([2H])=C(C(OC)=O)C([2H])=C1[2H] |
| Nombre IUPAC | metil 4-aminobenzoato-2,3,5,6-d4 |
| Peso molecular (g/mol) | 155.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0884 |