Learn More
Ácido 4-aminobenzoico-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminobenzoic Acid-d4 |
| CAS | 350820-01-8 |
| Fórmula molecular | C7 2H4 H3 N O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4 H,8H2,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c([2 H])c1N |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-amino-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 141.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.0728 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |