Learn More
4-Aminobenzo-2,1,3-tiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302207 1 g 1 g
11312207 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09678.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 767-64-6 | C6H5N3S | 151.187 g/mol
4-Aminobenzo-2,1,3-thiadiazole is used in a study to synthesize and evaluate the inhibitory activity of a series of substituted benzimidazoles and small benzothiadiazoles on rat liver methionine synthase. It was used as potential levelers for Cu plating in submicrometer trenches.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-aminobenzo-2,1,3-tiadiazol se utiliza en un estudio para sintetizar y evaluar la actividad inhibidora de una serie de benzimidazoles sustituidos y pequeños benzotiadiazoles en la metionina sintasa del hígado de rata. Se ha utilizado como nivelador potencial para el revestimiento de Cu en zanjas submicrómetros.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 767-64-6
Fórmula molecular C6H5N3S
Peso molecular (g/mol) 151.187
Número MDL MFCD00005810
Clave InChI DRLGIZIAMHIQHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminobenzo-2,1,3-thiadiazole, 4-amino-2,1,3-benzothiadiazole, 4-aminopiazthiole, benzo c 1,2,5 thiadiazol-4-amine, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-amino, 7-amino-2,1,3-benzothiadiazole, benzo 1,2,5 thiadiazol-4-ylamine, 2,1,3-benzothiadiazole, 7-amino, 2,1,3-benzothiadiazol-4-ylamine, 2,1,3-benzothiadiazol-4 1h-imine
PubChem CID 69845
Nombre IUPAC 2,1,3-benzotiadiazol-4-amina
SMILES C1=CC2=NSN=C2C(=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzo-2,1,3-thiadiazole
Punto de fusión 67°C to 69°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3551
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.19
Porcentaje de pureza 98%