Learn More
Ácido 4-aminobencenosulfónico (ácido sulfanílico), Mikromol™
Código de producto. 17950726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17950726 25 mg 25 miligramos
17901306 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17950726 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0227.040025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 4-aminobencenosulfónico (ácido sulfanílico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfanilic Acid
CAS 121-57-3
Nombres de analitos o componentes Sulfanilic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H7 N O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Mesalazine Imp. O (EP), Sulfadiazine Imp. B (EP), Sulfadimidine Imp. F (EP), Sulfamethoxazole Imp. D (EP), Sulfanilic Acid, 4-Aminobenzenesulfonic Acid, Sulphanilic Acid, Sulfadimidine Imp. F (Pharmeuropa), Sulfadiazine Imp. B (Pharmeuropa), Ph Eur Sulfamethoxazole Impurity D, Sulfanilic acid, Mesalazine Impurity O, Sulfadiazine Impurity B, Sulfadimethoxine Impurity D, Sulfadimethoxine Sodium Impurity D, Sulfadimidine Impurity F, Sulfamethoxazole Impurity D, Sulfadimethoxine Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-aminobencenosulfónico
Peso molecular (g/mol) 173.19
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 173,0147 g/mol