Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-aminobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15408137 1 g 1 g
15418137 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51666.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 214360-73-3 | C12H18BNO2 | 219.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido 4-aminobencenoborónico es un reactivo utilizado en reacciones de acoplamiento cruzado Suzuki-Miyaura, en la detección de mercurio(II) por fluorometría con nuevos indicadores fluorogénicos basados en la transferencia de energía por uniones de pentaquinona a rodamina, en las reacciones de aminación catalizadas por rodio, y en el acoplamiento cruzado Suzuki catalizado por paladio para sintetizar posibles compuestos antituberculosos y antimicrobianos. También se utiliza como reactivo en la preparación de derivados del hexafenilbenceno como posible biosonda y sistema de teclado multicanal, polímero con base de diimida piromelítica como matriz para transistores de efecto de campo de canal-n procesables en una solución, copolímeros alternos de oligoarilenos y naftaleno bisimidas como semiconductores de separación de banda baja con comportamiento electroquímico y espectroctoquímico, y moduladores de γ-secretasa en el tratamiento de la βformación amiloide.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 214360-73-3
Fórmula molecular C12H18BNO2
Peso molecular (g/mol) 219.09
Número MDL MFCD02093721
Clave InChI ZANPJXNYBVVNSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminophenylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-aminophenylboronic acid pinacolate, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, pinacol cyclic ester, 2-4-aminophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 4-aminophenylboronicacidpinacolester, 4-aminobenzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 2734620
Nombre IUPAC 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)anilina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.09
Porcentaje de pureza 98%