Learn More
Clorhidrato de ácido 4-aminobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387359 500 mg 500 miligramos
11377359 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387359 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27479.ME
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 80460-73-7 | C6H9BClNO2 | 173.403 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80460-73-7
Fórmula molecular C6H9BClNO2
Peso molecular (g/mol) 173.403
Número MDL MFCD03001333
Clave InChI QBYGJJSFMOVYOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminophenylboronic acid hydrochloride, 4-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 4-aminobenzeneboronic acid hydrochloride, 4-aminophenylboronic acid hcl, 4-boronoaniline hydrochloride, 4-aminophenylboronic acid, hcl, boronic acid, 4-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1747, 4-aminophenylboronicacidhydrochloride, ksc494e4p
PubChem CID 2734614
Nombre IUPAC ácido (4-aminofenil)borónico; clorhidrato
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)N)(O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
Punto de fusión 125°C to 132°C
Cantidad 500 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.41
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride