Learn More
Clorhidrato de ácido 4-aminobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride |
| Punto de fusión | 125°C to 132°C |
| Cantidad | 100 mg |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.41 |
| Porcentaje de pureza | 97% |