Learn More
4'-Aminobenzanilida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481677 25 g 25 g
11471677 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11481677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25663.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17625-83-1 | C13H12N2O | 212.252 g/mol
4'-Aminobenzanilide is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff field. It has anticonvulsant property.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′-aminobenzanilida es una importante materia prima y sirve de intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Tiene propiedades anticonvulsivas.
Solubilidad
Soluble en DMSO y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17625-83-1
Fórmula molecular C13H12N2O
Peso molecular (g/mol) 212.252
Número MDL MFCD00035777
Clave InChI GTTFJYUWPUKXJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-aminobenzanilide, n-4-aminophenyl benzamide, benzamide, n-4-aminophenyl, 4,4'-diaminobenzoylanilide, n-4-amino-phenyl-benzamide, n-4-aminophenyl-benzamide, 4-aminobenzanilide, 4/'-aminobenzanilide, acmc-209xfr, n-benzoyl 4-aminoaniline
PubChem CID 87196
Nombre IUPAC N-(4-aminofenil)benzamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Aminobenzanilide
Punto de fusión 127°C to 131°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in DMSO and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 97%