Learn More
4-Aminobenzamidoxima, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438247 5 g 5 g
15428247 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51788.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 277319-62-7 | C7H9N3O | 151.169 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 277319-62-7
Fórmula molecular C7H9N3O
Peso molecular (g/mol) 151.169
Número MDL MFCD08061151
Clave InChI CNFNMMJKXWOLPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-n'-hydroxybenzimidamide, 4-amino-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide, z-4-amino-n'-hydroxybenzenecarboximidamide
PubChem CID 5478941
Nombre IUPAC 4-amino-N'-hidroxibencenocarboximidamida
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=NO)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzamidoxime
Punto de fusión 168°C to 170°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 97%