Learn More
Diclorhidrato de 4-aminobenzamidina, TRC
Código de producto. 30309431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309431 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30309431 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5872001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzamidine Dihydrochloride
CAS 2498-50-2
Fórmula molecular C7H11Cl2N3
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Aminobenzenecarboximidamide Dihydrochloride, 4-Amidinoaniline Dihydrochloride, 4-Aminobenzamidine Dihydrochloride, SC 67235, p-Aminobenzamidine Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N3.2ClH/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4H,8H2,(H3,9,10);2*1H
SMILES Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC 4-aminobencenocarboximidamida; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 208.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.033