Learn More
Diclorhidrato de 4-aminobenzamidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318965 1 g 1 g
11328965 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318965 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14089.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2498-50-2 | C7H11Cl2N3 | 208.086 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2498-50-2
Fórmula molecular C7H11Cl2N3
Peso molecular (g/mol) 208.086
Número MDL MFCD00013001
Clave InChI GHEHNICLPWTXJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminobenzamidine dihydrochloride, p-aminobenzamidine dihydrochloride, 4-aminobenzenecarboximidamide dihydrochloride, 4-aminobenzimidamide dihydrochloride, 4-aminobenzamidine 2hcl, 4-amidinoaniline dihydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-amino-, dihydrochloride, unii-3c7vnu62ag, benzamidine, p-amino-, dihydrochloride, 3c7vnu62ag
PubChem CID 75626
ChEBI CHEBI:10618
Nombre IUPAC 4-aminobencenocarboximidamida; diclorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=N)N)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzamidine dihydrochloride
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3692927
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.09
Porcentaje de pureza 97%