Learn More
Diclorhidrato de 4-aminobenzamidina-d4, TRC
Código de producto. 30315339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30315339 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30315339 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA58720210MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzamidine-d4 Dihydrochloride
CAS 1346600-28-9
Fórmula molecular C7H7D4Cl2N3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4-Aminobenzenecarboximidamide Dihydrochloride, 4-Amidinoaniline Dihydrochloride, 4-Aminobenzamidine Dihydrochloride, SC 67235, p-Aminobenzamidine Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H3,9,10)/i1D,2D,3D,4D
SMILES NC1=C([2H])C([2H])=C(C(N)=N)C([2H])=C1[2H]
Nombre IUPAC 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterobencenocarboximidamida
Peso molecular (g/mol) 212.11
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.